Learn More
Motic™ Achromatisches Planobjektiv CCIS EC PL für BA310E
Unendlich farbkorrigiertes und bleifreies Objektiv mit verbessertem Kontrast. Motic™ CCIS Plan-achromatisches EC PL Objektiv für BA310E korrigiert Bildfeldwölbungen, sphärische Aberration und chromatische Aberration.
Marke: Motic™ 1101001703241
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für Standmikroskope der Serie BA310.
- Farbkorrigiertes Infinity-System
- Bleifreies Glas
- Verbesserter Kontrast Korrektur der Feldkrümmung.
- Chromatische Aberrationskorrektur für 2 Farben.
- Sphärische Korrektur für 1 Farbe.
Spezifikation
Objektiv | |
Nicht zutreffend:1,25/S-Oil, WD:0,15mm | |
BA310E Mikroskope | |
Gehäuse 100X |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Achromatisches Planobjektiv CCIS EC PL für BA310E > Vergrößerung: 100 X
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur