Learn More
Digi-Sense™ Oakton™ Infrarot-Thermometer
Die Temperaturmessung war noch nie so einfach: Richten Sie das Thermometer einfach auf Ihr Ziel und drücken Sie eine Taste. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Infrarot-Thermometer für die Lebensmittelsicherheit sind ideal für den Einsatz auf dem Lebensmittelmarkt geeignet.
Marke:  Digi-Sense™ 35625-45
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11781485
  • 156.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Eine 9 V-Batterie.
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann auch im Haus, im Büro, im Feld oder im Labor eingesetzt werden, wenn Sie schnell und genau die Oberflächentemperaturen messen müssen
Serviceleistungen
1 Jahr
Spezifikation
Spezifikation
Nahrungs-Infrarotthermometer
200 °C
-30 °C
–30 bis 200 ° °C