Learn More
Digi-Sense™ Oakton™ Infrarot-Thermometer
Die Temperaturmessung war noch nie so einfach: Richten Sie das Thermometer einfach auf Ihr Ziel und drücken Sie eine Taste. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Infrarot-Thermometer für die Lebensmittelsicherheit sind ideal für den Einsatz auf dem Lebensmittelmarkt geeignet.
Marke: Digi-Sense™ 3562515
Includes: Eine 9-V-Batterie.
Beschreibung
- Kann auch im Haus, im Büro, im Feld oder im Labor eingesetzt werden, wenn Sie schnell und genau die Oberflächentemperaturen messen müssen
Certifications
IP54; CE
Serviceleistungen
1 Jahr
Spezifikation
IP54; CE | |
Auf 0,97 festgelegt | |
1,5 in. | |
Eine 9 V-Batterie. | |
≥150 Millisekunden | |
1,75 in. | |
Keine | |
Digi-Sense 4:1 Infrarot-Thermometer für Lebensmittel | |
302 °C | |
-35 °C | |
Nein | |
±2 % des Messwerts oder ±3,6 °F (±2,0 °C) (der höhere Wert gilt) | |
4,4 cm |
Nein | |
Landwirtschaft, Bildung, Lebensmittelverarbeitung, HLK, Industrie, Labor, Forschung und Entwicklung, vorbeugende Wartung und andere kontaktlose Anwendungen | |
3,8 cm | |
17,8 cm | |
0,1 °F/C | |
Infrarot-Thermometer | |
7 in. | |
525 °F | |
-31 °F | |
–35 bis 275 ° °C | |
9 V | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Oakton™ Infrarot-Thermometer > Temperaturbereich:-35 bis 275 °C; Abmessungen:178 x 44 x 380 mm (T x B x H)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur