Learn More
Oakton™ Universal-pH-Sonde, nachfüllbar, Doppeldiaphragma, Glas, 3 ft. langes Kabel, BNC
Ersatzelektroden
Marke: Oakton™ 35805-04
152.95 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ersatzelektroden
- Kompatibel mit allen pH-Messgeräten der Marke Oakton
- Ideal für allgemeine Messungen
- Hält aggressiven Chemikalien stand
- Doppeldiaphragmatyp
- Glaselektroden widerstehen aggressiven Chemikalien.
- Wählen Sie je nach Anforderungen Ihrer Anwendung die Form von Diaphragmen und Spitzen aus.
- Alle Elektroden verfügen über Ag/AgCl-Referenzzellen.
- Modelle mit Direktverbindung verfügen über einen BNC-Anschluss; sonstige Modelle haben ein 1 m langes Kabel
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
Glas | |
0 °C bis 100 °C | |
Allgemeine Laborforschung | |
3 ft. langes Kabel, Flaschen zur Elektrodenlagerung und Aufbewahrungslösung | |
32 bis 212 °F | |
110 mm | |
0,47 in. |
Doppel | |
0 bis 12 | |
pH-Kombinationselektrode | |
Oakton pH-Messgerät | |
Ag/AgCl | |
36 in. | |
0.9 m | |
12 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %