Learn More
Oakton™ Beutel für die Leitfähigkeitskalibrierung
Kalibrieren Sie unterwegs mit diesen Einweg-20-ml-Kalibrierbeuteln. Oakton™-Beutel für die Leitfähigkeitskalibrierung sind versiegelt, um Frische zu gewährleisten.
50.90 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cole-Parmer Leitfähigkeitsstandards |
---|---|
Menge | 20 Einwegbeutel |
Typ | Leitfähigkeitsstandards |
Beschreibung
Kalibrieren Sie unterwegs mit diesen Einweg-20-ml-Kalibrierbeuteln.Oakton™-Beutel für die Leitfähigkeitskalibrierung sind versiegelt, um Frische zu gewährleisten.
- Praktische Kalibrierbeutel sind tragbar
- Auf jeder Packung ist eine μS-ppm-Konvertierungstabelle für eine schnelle Referenz aufgedruckt
- Die Genauigkeit beträgt ±1 % bei 25± C.
- Die Kalibrierbeutel enthalten einen vom Hersteller gelieferten NIST-rückführbaren Kalibrierbericht
Spezifikation
Cole-Parmer Leitfähigkeitsstandards | |
20 Einwegbeutel | |
Leitfähigkeitsstandards |