Learn More
Oakton™ Beutel für die Leitfähigkeitskalibrierung
Kalibrieren Sie unterwegs mit diesen Einweg-20-ml-Kalibrierbeuteln. Oakton™-Beutel für die Leitfähigkeitskalibrierung sind versiegelt, um Frische zu gewährleisten.
Marke: Cole Parmer 35653-11
46.35 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kalibrieren Sie unterwegs mit diesen Einweg-20-ml-Kalibrierbeuteln.Oakton™-Beutel für die Leitfähigkeitskalibrierung sind versiegelt, um Frische zu gewährleisten.
- Praktische Kalibrierbeutel sind tragbar
- Auf jeder Packung ist eine μS-ppm-Konvertierungstabelle für eine schnelle Referenz aufgedruckt
- Die Genauigkeit beträgt ±1 % bei 25± C.
- Die Kalibrierbeutel enthalten einen vom Hersteller gelieferten NIST-rückführbaren Kalibrierbericht
Spezifikation
Cole-Parmer Leitfähigkeitsstandards | |
Kalibrierlösung | |
ppm NaCl: 702, ppm 442: 1000, ppm KCl: 745 |
20 Einwegbeutel | |
Leitfähigkeitsstandards |