Learn More
Oakton X100 CHART PAPER -10/+50°C 7 DAYS
Replacement Hygrothermograph Paper for Oakton™ hygrothermograph chart recorders.
Marke:  Oakton 08368-41
Artikelnummer. 11739909
  • 54.75 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
  • Varying temperature ranges and speeds.
  • Choose the paper compatible with your chart recorder and application needs.
Spezifikation
Spezifikation
Diagrammpapier
Oakton™ Hygrothermograph Chart Recorders
14°F to 122°F
Typ mit zwei oder drei Geschwindigkeitsstufen
100/Packung
-10°bis +50 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oakton X100 CHART PAPER -10/+50°C 7 DAYS > Temperaturbereich:-10 bis 50 °C; zur Verwendung mit zwei oder drei Geschwindigkeitsstufen