Learn More
Cole-Parmer™ Oakton™ Pufferlösung
Ideal für Analysen im Labor und vor Ort
Marke:  Cole-Parmer™ 05942-44
55.75 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11715089
  • 59.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Oakton Pufferlösung, pH7.00; 1 Gallone
  • Alle Oakton pH-Puffer sind NIST-rückführbare Standard-Referenzmaterialien
  • Mit der Pufferlösung können Sie jedes pH-Gerät kalibrieren, um die Genauigkeit zu gewährleisten
  • Macht die Kalibrierung einfach
  • Stellen Sie Ihr Gerät einfach auf den pH-Wert der Lösung ein
  • Bei ungeöffneter Ware beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre
  • Auf den Etiketten aller Oakton pH-Pufferlösungen sind pH-/Temperaturtabellen für präzise Kalibrierungen abgebildet
  • Hergestellt gemäß ISO9000-Qualitätsrichtlinien und rückführbar auf NIST-Standards
  • Bei ungeöffnetem Produkt beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre; nach dem Öffnen pH4 und pH7 innerhalb von 90 Tagen, pH10 innerhalb von 30 Tagen verbrauchen
  • Pufferoptionen:
  • pH1.68-Puffer durchsichtig erhältlich
  • pH4.01-Puffer rot erhältlich
  • pH6.86-Puffer durchsichtig erhältlich
  • pH7.00-Puffer gelb erhältlich
  • pH9.18-Puffer durchsichtig erhältlich
  • pH10.01-Puffer blau erhältlich
  • pH12.46-Puffer durchsichtig erhältlich
  • Der Puffer ist zur schnellen Erkennung gefärbt und wirkt sich nicht auf Genauigkeit oder Stabilität aus
Seit April 2018 verwendet Oakton gelb anstelle von grün als Farbreferenz für die pH7-Pufferlösung. Standardisiert gegen NIST-rückführbare pH-Referenzen für Messgeräte mit einer Auflösung von 0.01. Erhältlich in einzelnen Kannen; 1 Gallonen-Flaschen sind auch als Viererpack erhältlich. Puffer vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Oakton Pufferlösung, pH 7
1 Gallone (4,000 ml)
pH7-Pufferstandard
Labor- und Feldanalyse
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Oakton™ Pufferlösung > Pufferlösung