Learn More
Oakton™ ATC-Sonden
Zubehör oder Ersatz-Sonden zum automatischen Temperaturausgleich für Oakton Messgeräte
Marke: Oakton™ 35613-05
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Edelstahl-Sonde 15-500-003 bietet ATC für:
- Tischmodelle pH 510 Basic, pH 510, Ion 510
- Acorn Serie tragbarere Modelle pH 5, pH 6
- Tragbare Modelle pH 11, pH 110
- Erweiterte Tischmodelle pH 1100 und pH 2100
- Tragbare Modelle pH 10 , pH 20 , pH 100
- Tischmodelle pH 500, pH 1000, pH 2500
Bestellinformation
Beide Sonden werden mit 3 Fuß. (96 cm) Kabel geliefert
Spezifikation
Oakton pH 510 Basic, pH 510, Ion 910 | |
0 °C bis 100 °C | |
0 bis 14 | |
0,9 m |
Edelstahl | |
ATC-Sonde | |
32 bis 212 °F |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oakton™ ATC-Sonden > Verwendet mit Oakton pH 510 basisch, pH 510 , Ion 910; Acorn pH 5, pH 6; pH 11; pH 110; pH 1100, pH 2100
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur