Learn More
O-Xylol, 99 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10114953
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
O-Xylol, 99 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10114953 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 L, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10114953
Marke: Thermo Scientific 140990100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 95-47-6
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
MDL-Nummer MFCD00008519
InChI-Schlüssel CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
IUPAC-Name 1,2-Xylen
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Xylene
Schmelzpunkt -25.0°C
Namenshinweis Pure
Farbe Farblos
Dichte 0.8780g/mL
Siedepunkt 143.0°C to 145.0°C
Menge 10 L
Flammpunkt 31°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoff-Fass
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5038 to 1.5058
Prozentgehaltsbereich 99%
Relative Dichte 0.878
Strukturformel C6H4(CH3)2
Viskosität 0.81 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 362
Merck Index 15, 10278
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, miscible with ether and most organic solvents
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Name des Produkts
O-Xylol, 99 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals >