Learn More
O,S-Diethylmethylphosphonothioat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
O,S-Diethyl methylphosphonothioate is used as an inhibitor of cholinesterase. It is also used in pharmaceuticals, intermediates and fine chemicals. It also serves as phosphorylating and phosphitylating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | O,S-Diethyl methylphosphonothioate |
Dichte | 1.094 g/mL |
Siedepunkt | 95°C to 97°C (10 mmHg) |
Summenformel | C14H12N2OS |
Brechungsindex | 1.474 |
Menge | 2 g |
UN-Nummer | UN3278 |
Synonym | methylene violet, dimethylthionoline, 7-dimethylamino phenothiazin-3-one, 3h-phenothiazin-3-one, 7-dimethylamino, unii-y3g6pd8nrb, y3g6pd8nrb, methylene violet biological stain, 7-dimethylamino-3h-phenothiazin-3-one, methylenviolett, methylene violet bernthsen |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
InChI-Schlüssel | ALJHHTHBYJROOG-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
X25J035 | Analysenzertifikat | 16/11/2023 | 044465.04,044465.02 |
X25I041 | Analysenzertifikat | 07/11/2022 | 044467.03,044465.04,044465.02 |
K24W029 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 044467.03,044465.04,044465.02 |
J31R029 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 044467.03,044465.04,044465.02 |
E26P20 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 044467.03,044465.04,044465.02 |