Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, für Hahnküken mit Rille
Zur Sicherung des DURAN™ Hahnkükens mit Rille im DURAN™ Einweghahn.
0.40 CHF - 34.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15991501
|
DWK Life Sciences
286031408 |
24.0 NS |
30.85 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15814518
|
DWK Life Sciences
286031605 |
29.2 NS |
34.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971501
|
DWK Life Sciences
286030103 |
10.0 NS |
10.75 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10354961
|
DWK Life Sciences
286031202 |
21.5 NS | N/A | ||||||
Beschreibung
Der O-Ring in der dafür vorgesehenen Rille des DURAN™ Hahnkükens sichert das Hahnküken im Einweghahn.- Sichert das Hahnküken vorm dem Herausfallen aus dem Hahn
Spezifikation
Abdichtung |