Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, für Hahnküken mit Rille
Zur Sicherung des DURAN™ Hahnkükens mit Rille im DURAN™ Einweghahn.
Marke:  DWK Life Sciences 286031408
29.31 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15991501
  • 30.85 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der O-Ring in der dafür vorgesehenen Rille des DURAN™ Hahnkükens sichert das Hahnküken im Einweghahn.
  • Sichert das Hahnküken vorm dem Herausfallen aus dem Hahn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Abdichtung
24.0 NS
100/Packung