Learn More
O-Phosphorylethanolamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10039171
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1071-23-4
Summenformel C2H8NO4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.06
MDL-Nummer MFCD00008178
InChI-Schlüssel SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phosphoethanolamine, o-phosphorylethanolamine, phosphoethanolamine, o-phosphocolamine, colamine phosphate, phosphorylethanolamine, ethanolamine phosphate, phosphonoethanolamine, ethanolamine o-phosphate, mono 2-aminoethyl phosphate
PubChem CID 1015
ChEBI CHEBI:17553
IUPAC-Name 2-Aminoethyldihydrogenphosphat
SMILES C(COP(=O)(O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Phosphorylethanolamine
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 241,0 bis 243,0 °C
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (Titration with HClO4)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2CH2OP(O)(OH)2
Menge 5 g
Beilstein 04,IV,1415
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 141.06
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-Phosphorylethanolamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
O-Phosphorylethanolamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >