Learn More
(-)-O,O'-Dipivaloyl-L-Weinsäure, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15482458
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65259-81-6
Summenformel C14H22O8
Molekulargewicht (g/mol) 318.32
MDL-Nummer MFCD00066535
InChI-Schlüssel UFHJEZDFEHUYCR-YZYOREDDNA-N
PubChem CID 16212279
IUPAC-Name (2S,3S)-2,3-bis(2,2-Dimethylpropanoyloxy)Butandiolsäure
SMILES CC(C)(C)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-O,O'-Dipivaloyl-L-tartaric acid
Schmelzpunkt 127°bis 132 °C
Beilstein 2008171
Synonym +-dipivaloyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis pivaloyloxy succinic acid, d-+-dipivaloyl tartaric acid, pubchem8173, --bis 2,2-dimethylpropionyl-l-tartaric acid, dipivaloyl-l-tartaric acid, +-dipivaloyl-d-tartaricacid, +-dpta, ?-o,o'-di-pivaloyl-l-tartaric acid, +-o,o'-di-pivaloyl-d-tartaric acid
Formelmasse 318.32
Reinheit (%) ≥98%
Menge 5g
Optische Drehung −24 ° (c=1,7 in Dioxan)
Empfindlichkeit Hygroskopisch