Learn More
O-Dianisidin Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11413397
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
O-Dianisidin Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413397
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11413397
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17175.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 20325-40-0 | C14H18Cl2N2O2 | 317.21 g/mol
It is suitable for use in ELISA procedures. In neurohistochemistry o-Dianisidine dihydrochloride has demonstrated perikaryal labeling as well as retrograde and anterograde transport to the primary olfactory cortex. It has also been used for a paper based-micro fluidic device to semi-quantitatively measure lactate, uric acid, and glucose. 3,3'-Dimethoxybenzidine is used principally as an intermediate in the production of commercial bisazobiphenyl dyes for coloring textiles, paper, plastic, rubber, and leather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es eignet sich für ELISA-Verfahren. In der Neurohistochemie hat o-Dianisidin-Dihydrochlorid die Perikaryalmarkierung sowie den retrograden und anterograden Transport zum primären olfaktorischen Cortex demonstriert. Es wurde auch für ein auf Papier basierendes Mikrofluidgerät zur semi-quantitativen Messung von Lactat, Harnsäure und Glucose verwendet. 3,3′-Dimethoxybenzidin wird hauptsächlich als Zwischenprodukt bei der Herstellung kommerzieller Bisazobiphenylfarbstoffe zur Färbung von Textilien, Papier, Kunststoff, Gummi und Leder verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml). Es löst sich in Ethylalkohol, Säure und in organischem Lösungsmittel auf.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20325-40-0
Summenformel C14H18Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 317.21
MDL-Nummer MFCD00012488
InChI-Schlüssel UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethoxybenzidine dihydrochloride, o-dianisidine dihydrochloride, 3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-qv96qa6ukk, dianisidine dihydrochloride, ccris 998, o-dianisidine hcl, qv96qa6ukk, c.i. disperse black 6 dihydrochloride
PubChem CID 62311
IUPAC-Name 4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-2-methoxyanilin;dihydrochlorid
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Dianisidine dihydrochloride
Schmelzpunkt 268°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 5 g
Beilstein 3917996
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml). It dissolves in ethyl alcohol ,acid and in organic solvent.
Formelmasse 317.21
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0465482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA17175.06,A17175.03
Chargennummer10237894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 ArtikelnummerA17175.06,A17175.03
Chargennummer10243390 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/09/2022 ArtikelnummerA17175.06,A17175.03
Chargennummer10239585 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA17175.06,A17175.03
Chargennummer10237125 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA17175.06,A17175.03
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Dianisidine dihydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3,3-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
Name des Produkts
O-Dianisidin Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >