Learn More
o-Kresol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11435053
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
o-Kresol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435053
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
2000 g
Packungsgröße:
2000 Gramm
500 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11435053
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12307.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 95-48-7 | C7H8O | 108.14 g/mol
o-Cresol is mainly used as a precursor to other compounds. Kolbe-Schmitt carboxylation gives o-cresotinic acid, a pharmaceutical intermediate. The muscle relaxant Mephenesin is an ether derived from o-cresol. Used as adhesives and sealant chemicals, fuels and fuel additives, intermediates, Solvents, Paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
o-Cresol wird hauptsächlich als Vorläufer anderer Verbindungen verwendet. Die Kolbe-Schmitt-Carboxylierung ergibt o-Cresotinsäure, ein pharmazeutisches Zwischenprodukt. Das Muskelrelaxans Mephenesin ist ein Ether, der aus o-Cresol abgeleitet ist. Wird für Klebstoffe und Dichtungsmittel, Kraftstoffe und Kraftstoffadditive, Zwischenprodukte, Lösungsmittel, Farben und Beschichtungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ether. Nicht wasserlöslich, aber löslich in ungefähr 40 Teilen Wasser. Löslich in Tetrachlorkohlenstoff
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-48-7
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00002226
InChI-Schlüssel QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
IUPAC-Name 2-Methylphenol
SMILES CC1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Cresol
Schmelzpunkt 30°C to 34°C
Dichte 1.048
Siedepunkt 190°C to 192°C
Flammpunkt 81°C (177°F)
Geruch Phenol-like
Menge 500 g
UN-Nummer UN3455
Beilstein 506917
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,2579
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ether. Insoluble in water but soluble in about 40 parts water. Soluble in carbon tetrachloride
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0473042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2025 ArtikelnummerA12307.0P,A12307.36
ChargennummerA0465377 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA12307.0P,A12307.36
ChargennummerA0465377 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 ArtikelnummerA12307.0P,A12307.36
ChargennummerA0452531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA12307.0P,A12307.36
ChargennummerA0462642 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 ArtikelnummerA12307.0P,A12307.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Cresol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: o-Cresol
Name des Produkts
o-Kresol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >