Learn More
O-(Benzotriazol-1 -yl)-N,N,N',N'-bis(Tetramethylen)uronium hexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 176°C |
Farbe | Weiß |
Elementanalytik | 40.73 to 42.81% C, 15.83 to 16.64% N |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 431.32 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
O-(Benzotriazol-1 -yl)-N,N,N',N'-bis(Tetramethylen)uronium hexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur