Learn More
Thermo Scientific Chemicals O-Acetyl-L-Serin-Hydrochlorid
Substrat für Cystein-Synthase und beta-substituierte Alanin-Synthase in höheren Pflanzen
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64933.06
206.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 5 g |
---|
Beschreibung
O-Acetyl-L-serine, a cysteine precursor, is used as a substrate for the identification, differentiation and characterization of O-acetyl-L-serine(thiol)lyase(s) (OASTL) involved in cysteine biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenO-Acetyl-L-Serin, ein Cystein-Vorläufer, wird als Substrat für die Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von O-Acetyl-L-Serin(thiol)lyase(s) (OASTL) verwendet, die an der Cystein-Biosynthese beteiligt sind.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol fast transparent.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen. Im Kühlschrank lagern.
Chemische Identifikatoren
66638-22-0 | |
183.588 | |
MGQOSZSPKMBSRW-WCCKRBBISA-N | |
44630053 | |
CC(=O)OCC(C(=O)O)N.Cl |
C5H10ClNO4 | |
MFCD00060169 | |
o-acetyl-l-serine hydrochloride, s-3-acetoxy-2-aminopropanoic acid hydrochloride, o-acetyl-l-serine hcl, h-ser ac-oh.hcl, o-acetyl-l-serine-hydrogen chloride 1/1 | |
(2S)-3-acetyloxy-2-aminopropansäurehydrochlorid |
Spezifikation
O-Acetyl-L-serine hydrochloride | |
Weiß | |
MFCD00060169 | |
Soluble in ethanol almost transparency. | |
CC(=O)OCC(C(=O)O)N.Cl | |
183.588 | |
44630053 | |
Pulver |
66638-22-0 | |
C5H10ClNO4 | |
o-acetyl-l-serine hydrochloride, s-3-acetoxy-2-aminopropanoic acid hydrochloride, o-acetyl-l-serine hcl, h-ser ac-oh.hcl, o-acetyl-l-serine-hydrogen chloride 1/1 | |
MGQOSZSPKMBSRW-WCCKRBBISA-N | |
(2S)-3-acetyloxy-2-aminopropansäurehydrochlorid | |
5 g | |
183.59 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S05J041 | Analysenzertifikat | 13/06/2023 | J64933.06 |
R04J035 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | J64933.06 |
Y29I035 | Analysenzertifikat | 23/12/2022 | J64933.06,J64933.03 |
W26I005 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | J64933.06,J64933.03 |
T25I047 | Analysenzertifikat | 04/08/2022 | J64933.06,J64933.03 |