Learn More
O-(6-Chlor-1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-Tetramethyluronium Hexafluorophosphat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11471350
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
O-(6-Chlor-1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-Tetramethyluronium Hexafluorophosphat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471350
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11471350
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26402.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 330645-87-9 | C11H15ClF6N5OP | 413.689 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 330645-87-9
Summenformel C11H15ClF6N5OP
Molekulargewicht (g/mol) 413.689
MDL-Nummer MFCD04973268
InChI-Schlüssel ZHHGTMQHUWDEJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hctu, o-6-chlorobenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, 1-bis-dimethylamino-methylene-5-chloro-3-oxy-1h-benzotriazol-1-ium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethylaminium hexafluorophosphate, o-1h-6-chlorobenzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-6-chloro-1-hydrocibenzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, pubchem12740, acmc-20aj2u
PubChem CID 42624899
IUPAC-Name [(6-Chlorbenzotriazol-1-yl)oxy-(dimethylamino)methyliden]-dimethylammonium;hexafluorphosphat
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=C(C=CC(=C2)Cl)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt ∼180°C (decomposition)
Menge 50 g
Formelmasse 413.69
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10172439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH26402.18,H26402.09
Chargennummer10190162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH26402.18,H26402.09
Chargennummer10160052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH26402.18,H26402.09
Chargennummer10173467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH26402.18,H26402.09
Chargennummer10214304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH26402.18,H26402.09
Name des Produkts
O-(6-Chlor-1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-Tetramethyluronium Hexafluorophosphat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >