Learn More
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylaminhydrochlorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride is used in the preparation of oximes of steroids having keto group. It is used as a derivatization reagent in the determination of thromboxane B2, prostaglandins, amygdalin and a variety of aldehydes, ketones and acids. It is a versatile reagent utilized for the detection of carbonyl-containing compounds by gas chromatography (GC), gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) and other methods. As a derivatization reagent, it is also used for EC/LC analysis of keto-steroids and carbohydrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)Hydroxylamin-Hydrochlorid wird bei der Herstellung von Oximen von Steroiden mit Keto-Gruppe verwendet. Es wird als Derivatisierungsreagenz bei der Bestimmung von Thromboxan B2, Prostaglandinen, Amygdalin und einer Vielzahl von Aldehyden, Ketonen und Säuren verwendet. Es ist ein vielseitiges Reagenz, das zum Nachweis von Carbonylverbindungen durch Gaschromatographie (GC), Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) und andere Verfahren verwendet wird. Als Derivatisierungsreagenz wird es auch für die EC/LC-Analyse von Keto-Steroiden und Kohlenhydraten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼215°C (sublimation) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 4031190 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 249.57 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253898 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | A18368.01,A18368.03,A18368.06 |
10253897 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | A18368.01,A18368.03,A18368.06 |
10250123 | Analysenzertifikat | 18/03/2024 | A18368.01,A18368.03,A18368.06 |
10237332 | Analysenzertifikat | 07/12/2023 | A18368.01,A18368.03,A18368.06 |
10201201 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18368.01,A18368.03,A18368.06 |
Sicherheit und Handhabung
- O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride