Learn More
O-(1 H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-Tetramethyluronium Tetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11303097
Verfügbar ab: 15-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
O-(1 H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-Tetramethyluronium Tetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303097
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11303097
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13470.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 125700-67-6 | C11H16BF4N5O | 321.09 g/mol
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate is used as used for solid-phase peptide synthesis. It is also used to study ten different phosphonium and uronium salt-based coupling reagents, which are used to synthesize four peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-Tetramethyluronium-Tetrafluoroborat wird für die Festphasenpeptidsynthese verwendet. Wird auch zur Untersuchung von zehn verschiedenen Kupplungsreagenzien auf Phosphonium- und Uransalzbasis verwendet, mit denen vier Peptide synthetisiert werden.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril (100 mg/ml, klar, farblos), DMF (160.55 mg/ml, klar) und Wasser (3 mg/ml bei 20 °C).
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2–8 °C; egegen Licht und Feuchtigkeit. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125700-67-6
Summenformel C11H16BF4N5O
Molekulargewicht (g/mol) 321.09
MDL-Nummer MFCD00077413
InChI-Schlüssel JKEKMBGUVUKMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tbtu, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-benzotriazol-1-yl uronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetra methyluronium tetrafluoroborateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2733207
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C12)=[N+](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 195°C to 198°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 7066325
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile (100mg/ml,clear,colorless),DMF (160.55mg/ml,clear),and water (3mg/ml at 20°C).
IUPAC-Name [Benzotriazol-1-yloxy(dimethylamino)methyliden]-dimethylammonium;tetrafluorborat
Formelmasse 321.08
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerC15X042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog NumberL13470.03,L13470.14,L13470.06
Chargennummer10247168 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2023 Catalog NumberL13470.03,L13470.14,L13470.06,L13470
Chargennummer10137586 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL13470.03,L13470.14,L13470.06
ChargennummerC26T026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL13470.03,L13470.14,L13470.06
ChargennummerF17T014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL13470.03,L13470.14,L13470.06
Name des Produkts
O-(1 H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-Tetramethyluronium Tetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >