Learn More
Masterflex™ Schraubanschüsse aus Nylon für Reduktionsbuchsen, NTP(M) x NTP(F)
Diese Gewindeanschlüsse eignen sich für feste Schläuche für Hochdruckanwendungen. Cole Parmer™ Reduzierbuchsen aus Nylon mit Gewinde, NTP(M) x NTP(W) sind für die dauerhafte Montage vorgesehen.
41.65 CHF - 45.50 CHF
Spezifikation
Material Nylon
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Verpackungsmenge 6/Packung
Max. Operating Temperature (Metric) 93 °C
Produkttyp Reduktionsbuchsen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
11731124
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06349-30
0.25, 0.125 in. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11751124
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06349-32
0.375, 0.25 in. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13430909
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06349-39
1.0, 0.75 in.
42.95 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Als 200 psi bei 25 °C festgelegt
  • Benutzbar von -40 bis 93 °C
  • Durch Ethylenoxid (EtO) sterilisieren
Spezifikation
Spezifikation
Nylon
6/Packung
Reduktionsbuchsen
-40 °C
93 °C