Learn More
Masterflex™ Schraubanschüsse aus Nylon für Reduktionsbuchsen, NTP(M) x NTP(F)
Diese Gewindeanschlüsse eignen sich für feste Schläuche für Hochdruckanwendungen. Cole Parmer™ Reduzierbuchsen aus Nylon mit Gewinde, NTP(M) x NTP(W) sind für die dauerhafte Montage vorgesehen.
Marke: Masterflex™ 06349-30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gute chemische Beständigkeit
- Als 200 psi bei 25 °C festgelegt
- Benutzbar von -40 bis 93 °C
- Durch Ethylenoxid (EtO) sterilisieren
Spezifikation
Nylon | |
-40 °C | |
93 °C |
0.25, 0.125 in. | |
6/Packung | |
Reduktionsbuchsen |