Learn More
Brady™ ECONOMY MULTI-POLE BREAKER LOCKOUT
Eine kostengünstige Lösung zur Verwendung mit mehrpoligen Schutzschaltern
Marke:  Brady™ 805814
Artikelnummer. 11716785
  • 17.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Schutzschalter-Verriegelungen
  • Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter
  • Eine kostengünstige Lösung zur Verwendung mit mehrpoligen Schutzschaltern
Spezifikation
Spezifikation
Überlastschalterverriegelung
Rot
ANSI-NORM Z244 / OSHA 29 CFR 1910.147(4)(ii)(A)(1)(c)(5)(ii)(C)(1)
0.28 Zoll
20.57 x 66.04 x 47.50 mm
Blockier- und Verriegelungssystem
1.87 in.
Nylon
2.6 in.
BL03
Nylon
Economy Mehrpolige Unterbrecherverriegelung
7 mm
64,90 x 47,50 mm
Mehrpolige Leitungsschutzschalter
47,50 mm
Je 1
64,90 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ECONOMY MULTI-POLE BREAKER LOCKOUT > Durchmesser:7mm