Learn More
Socorex™ Reinigungsbürsten aus Nylon
22.50 CHF - 41.60 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reinigungspinsel |
---|---|
Bristle Material | Nylon |
Griffmaterial | Kunststoff |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10753643
|
Socorex™
1.170.300 |
Für selbstfüllendes Spritzen Set |
41.60 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10744633
|
Socorex™
1.170.301 |
Zur Reinigung von selbstfüllenden 0,3/0,5/1 ml-Spritzen |
41.60 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10559992
|
Socorex™
1.170.320 |
Zur Reinigung von selbstfüllenden 5/10/20 ml-Spritzen |
22.50 CHF
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10029931
|
Socorex™
1.170.305 |
Zum Reinigen von selbstfüllenden 1/2/5 ml-Spritzen |
41.60 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Reinigungspinsel | |
Nylon | |
Kunststoff |