Learn More
Cole-Parmer™ Nylon-Kabelbinder
Die Kabelbinder halten auch in öligen Sprühnebeln oder nassen Umgebungen die Spannung aufrecht. Cole-Parmer™ Nylon-Kabelbinder verfügen über einen robusten Verriegelungsmechanismus, der auch beim Bündeln von vibrierenden oder biegsamen Materialien sicher hält.
64.45 CHF - 672.00 CHF
Spezifikation
Typ Kabelbinder
Material Nylon
Menge 1.000/Packung
Zertifizierung/Konformität Erkennung von UL-Komponenten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bänder einfach per Hand anbringen oder ein Spannwerkzeug verwenden
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11769549
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
06830-30
Weiß 20┬ácm
118.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11772753
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
06830-54
Weiß 14┬ácm
672.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11795748
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
06830-31
Rot 20 cm
64.45 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11835302
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
06830-56
Weiß 19 cm
85.75 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11722693
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
06830-52
Weiß 10┬ácm
166.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese Bänder sind aus 6/6 Nylon spritzgegossen und korrodieren oder dehnen sich nicht
  • Bänder einfach per Hand anbringen oder ein Spannwerkzeug verwenden (separat erhältlich)
  • Die Bänder sind als UL-Komponenten anerkannt und selbstverlöschend gemäß UL94-Flam
  • Klasse: V-2 (Modelle06830-85 und -95 haben einen UL-Flammenschutz von UL94-HB)
  • Alle Kabelbinder mit solider Konstruktion (A und E entsprechen der militärischen Spezifikation MS3367, mit Ausnahme der Ausführungen für besonders schwere Lasten 06830-42 und -99)
  • Die Kabelbinder halten Temperaturen bis 85 °C (185 °F) stand und haben einen Schmelzpunkt von 257 °C (495 °F); ausgenommen sind Kabelbinder mit Widerhaken, die Temperaturen bis 75 °C (167 °F) standhalten und einen Schmelzpunkt von 218 °C (425 °F) haben
Spezifikation
Spezifikation
Kabelbinder
1.000/Packung
Bänder einfach per Hand anbringen oder ein Spannwerkzeug verwenden
Nylon
Erkennung von UL-Komponenten
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Nylon-Kabelbinder