Learn More
Thermo Scientific™ NY/T Methode QuEChERS Aufreinigungskit für 15 g Proben, Obst und Gemüse, allgemein
Verwenden Sie Thermo Scientific™ QuEChERS Aufreinigungskits für die NY/T 1380-2007 Methode zur genauen Bestimmung von 51 spezifischen Pestizidrückständen in Obst und Gemüse.
Marke: Thermo Scientific™ S2-15-GFV-NYT-KIT
134.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Aufreinigungskits für die QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) NY/T 1380-2007 Methode zur genauen und effizienten Bestimmung von 51 spezifischen Pestizidrückständen in Obst und Gemüse. Unsere Aufreinigungskits für die QuEChERS NY/T 1380-2007 Methode eignen sich ideal zur Vorbereitung von Proben vor GC-MS und können für einen höheren Durchsatz automatisiert werden.
Die NY/T 1380-2007 Methode unterstützt freiwillige Tests gewerblicher und industrieller Standards für die chinesische Landwirtschaft. Thermo Scientific™ QuEChERS Aufreinigungskits für die NY/T 1380-2007 Methode machen die Probenvorbereitung unkompliziert und effizient und ermöglichen die Bestimmung von Pestizidrückständen in Obst- und Gemüsematrizen.
Wir bieten ein Aufreinigungs-/dispersives SPE-Kit aus vorgefüllten 15 ml-Röhrchen für die Verwendung mit allgemeinen Obst- und Gemüsematrizen.
Zu welchem Zweck werden Chemikalien in der NY/T 1380-2007 Methode verwendet?
- Acetonitril: Kommt zur Durchführung einer einphasigen Extraktion an einer Probe zum Einsatz
- Wasserfreies MgSO4: Induziert die Phasentrennung zwischen dem Wassergehalt in der Probe und der Acetonitril-Schicht während der Trennungsstufe zwischen Flüssigkeit und Flüssigkeit; entfernt während der dispersiven Festphasenextraktion (dSPE) das Restwasser aus der Probe
- PSA: Primäres sekundäres Amin zum Entfernen polarer Matrixkomponenten, zitronensäurehaltiger Co-Extraktive und freier Fettsäuren aus der Probe während der dispersiven Festphasenextraktion (dSPE)
- C18: Entfernt Fette, Sterole und andere unpolare Interferenzen aus der Probe
Spezifikation
Aufreinigungskit für die QuEChERS NY/T 1380-2007 Methode; 100 mg PSA, 100 mg C18, 300 mg wasserfreies MgSO4, vorgefüllt in 15-ml-Röhrchen; 50/Pk. | |
Salze in vorgefüllten Röhrchen | |
300 mg wasserfreies MgSO4, 100 mg PSA, 100 mg C18 | |
Obst und Gemüse allgemein |
QuEChERS Aufreinigungskit | |
QuEChERS Probenvorbereitung für die NY/T 1380-2007 Methode | |
15 g Probenmaterial | |
15 ml |