Beschreibung
Potent, selective and reversible ceramide kinase (CerK) inhibitor (IC50 = 12 nM in vitro). Displays selectivity for CerK over sphingosine kinases (IC50 ≥100 μM) and other lipid kinases.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | NVP 231 |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 431.55 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NVP 231, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur