Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ WedgeWell™ Midi Bis-Tris Welcome Pack, 4 to 12%
The NuPAGE Bis-Tris Midi Welcome Pack, WedgeWell format provides all the necessary NuPAGE gels, buffers, and reagents needed to begin using the SureLock Tandem Midi Gel Tank.
Marke:  Invitrogen™ STM5003
632.03 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30131670
  • 948.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
SureLock Tandem Midi-Gel-Tank
NuPAGE™
Bis-Tris
1 Welcome Pk.
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur und auf Nasseis
Midi
4 bis 12%
26-well
3.5 to 260 kDa
1.0 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ WedgeWell™ Midi Bis-Tris Welcome Pack, 4 to 12% > 26-Well