Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Midi Bis-Tris Resupply Pack, 10%
The NuPAGE Bis-Tris Resupply Pack streamlines your protein separation workflow. This pack, sufficient for 100 gel runs, includes precast midi gels, running buffer, and protein ladders.
3525.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • NuPAGE Bis-Tris gels, 10 x 10 gels
• NuPAGE MES Running Buffer (20X), 5 bottles
• PageRuler Plus Pre-stained Protein Ladder (10 to 250 kDa)
Zur Verwendung mit (Geräte) SureLock Tandem Midi-Gel-Tank, XCell4 SureLock Midi-Cell
Gelanteil (%) 10%
Gelgröße Midi
Geltyp Bis-Tris
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Wells Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wells Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30055632
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
STM4004-RS10
20-Well 10 x 10 Gels kit
3525.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30056348
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
STM4005-RS10
26-Well 10 x 10 Gels kit
3525.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• NuPAGE Bis-Tris gels, 10 x 10 gels
• NuPAGE MES Running Buffer (20X), 5 bottles
• PageRuler Plus Pre-stained Protein Ladder (10 to 250 kDa)
10%
Bis-Tris
3.5 to 260 kDa
10 x 10 Gels kit
SureLock Tandem Midi-Gel-Tank, XCell4 SureLock Midi-Cell
Midi
Protein
Denaturierung
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ Midi Bis-Tris Resupply Pack, 10%