Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Welcome Pack and Mini Blot Modules, 4–12%
The NuPAGE Bis-Tris Welcome Pack and Mini Blot Modules provide all of the necessary NuPAGE gels and buffers needed to begin using the Mini Gel Tank plus two Mini Blot Modules for wet transfer. Each Mini Gel Tank can accommodate up to two gels per run or up to two Mini Blot Modules for wet transfer.
1160.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank
Gelgröße Mini
Gelanteil (%) 4 bis 12%
Geltyp Bis-Tris
Trennmodus Denaturierung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
18769989
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
NP032H
12-Well
1160.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30054971
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
NP032I
15-Well
1160.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank
4 bis 12%
Denaturierung
3.5 to 260 kDa
Mini
Bis-Tris
1 kit
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Welcome Pack and Mini Blot Modules, 4–12%