Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Welcome Pack, 10%
Das NuPAGE Bis-Tris Welcome Pack enthält alle notwendigen NuPAGE-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
1294.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank
Gelanteil (%) 10 %
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Bis-Tris
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
15894042
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
NP030A
10-Well
1294.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15804052
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
NP030B
12-Well
1294.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15814052
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
NP030C
15-Well
1294.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank
Mini
Bis-Tris
NuPAGE™
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur und auf Nasseis
10 %
1,0 mm
3,5 bis 260 kDa
1 Welcome Pack
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Welcome Pack, 10%