Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 8%, 1.0 mm
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris-Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die eine Trennung von Proteinen in einer großen Bandbreite von Molekülmassen mit hoher Auflösung und Probenintegrität bieten. Diese Fertiggele sind ideal für Anwendungen, bei denen die Proteinintegrität entscheidend ist.
Marke:  Invitrogen™ WG1001BX10
313.47 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
333.72 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30087557
  • 412.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Store at 4°C to 25°C. Do not freeze.
8%
1.0 mm
45 μL + 15 μL
Denaturierung
Molekulargewicht
10 Gele/Karton
8 cm
XCell4 SureLock Midi-Cell, SureLock Tandem Midi Gel Tank
Midi
Bis-Tris
3.5 to 260 kDa
12 +2 Well
NuPAGE™
Raumtemperatur
13 cm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer22061430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberWG1001BX10,WG1003BX10
Chargennummer17071780 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2017 Catalog NumberWG1001BX10
Chargennummer17051084 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberWG1001BX10
Chargennummer14090880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberWG1001BX10
Chargennummer14072883 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberWG1001BX10
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 8%, 1.0 mm > 12+2-Well
Nur für Forschungszwecke.