Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 7 %, Tris-Acetat, 1,0 –1,5 mm, Mini-Protein-Gele
Invitrogen NuPAGE Tris-Acetat-Protein-Gele bieten eine hervorragende Trennung von Proteinen mit hoher Molekülmasse. Es sind leistungsstarke Polyacrylamid-Gele, die die Denaturierung oder die nativen Bedingungen des traditionellen Laemmli-Systems simulieren.
346.00 CHF - 371.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle |
---|---|
Gelanteil (%) | 7 % |
Gelgröße | Mini |
Geltyp | Tris-Acetat |
Empfohlene Anwendungen | Denaturierend, nativ |
Produktcode | Marke | Wells | Gel Thickness | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wells | Gel Thickness | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12035655
|
Invitrogen™
EA0355BOX |
10-Well | 1,0 mm |
346.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12045655
|
Invitrogen™
EA03552BOX |
12-Well | 1,0 mm |
346.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12055655
|
Invitrogen™
EA03555BOX |
15-Well | 1,0 mm |
346.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12065655
|
Invitrogen™
EA0358BOX |
10-Well | 1,5 mm |
371.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12075655
|
Invitrogen™
EA03585BOX |
15-Well | 1,5 mm |
371.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Description
Invitrogen NuPAGE Tris-Acetat-Protein-Gele bieten eine hervorragende Trennung von Proteinen mit hoher Molekülmasse. Es sind leistungsstarke Polyacrylamid-Gele, die die Denaturierung oder die nativen Bedingungen des traditionellen Laemmli-Systems simulieren. Die einzigartige Pufferformulierung sorgt während der Elektrophorese für einen niedrigen pH-Wert, was im Vergleich zu herkömmlichen Tris-Glycin SDS-PAGE-Gelen zu einer besseren Auflösung von Proteinen mit höherer Molekülmasse führt.
Merkmale der NuPAGE Bis-Acetat-Gele:
• Hohe Auflösung: Die Gele bieten eine optimale Trennung von Proteinen mit hoher Molekülmasse
• Optimalere Proteinintegrität: Der Probenvorbereitungsprozess wurde optimiert, um Proteine zu konservieren
• Längere Haltbarkeit: Die Gele können mindestens acht Monate lang gelagert werden
Auswahl des richtigen NuPAGE Tris-Acetat-Gels für Ihre Proteintrennung
Erzielen Sie die optimale Trennung Ihrer Proteine mit hoher Molekülmasse durch Auswahl der richtigen Kombination aus Gel und Laufpuffer. NuPAGE Tris-Acetat Proteingele werden in einer Polyacrylamid-Konzentration von 7 % und einem Gradienten von 3 – 8 % geliefert. Gele sind in zwei Größen erhältlich: Mini (8 cm x 8 cm) oder Midi (8,7 cm x 13,3 cm) und entweder 1,0 mm (Mini- und Midi-Gele) oder 1,5 mm (nur Mini-Gel-Format) in Dicke. NuPAGE Tris-Acetat-Gele gibt es zudem in verschiedenen Well-Formaten. Mini-Gele können mit unserer XCell SureLock Mini-Cell (EI0001) oder mit dem Mini-Gel-Tank (A25977) ausgeführt werden. Midi-Gele können mit unserer XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100) oder bequem mit der Bio-Rad Criterion™ Zelle mit unseren Adaptern (WA0999) ausgeführt werden.
Verarbeiten Sie Ihre Proteine in nativer oder denaturierter Form
NuPAGE Tris-Acetat-Proteingele enthalten kein SDS und können zur Trennung von Proteinen in nativer oder denaturierter Form verwendet werden. Für denaturierte Proteine empfehlen wir NuPAGE LDS-Probenpuffer (NP0007) und NuPAGE Tris-Acetat-SDS-Laufpuffer (LA0041). Für native Proteine empfehlen wir Novex nativen Tris-Glycin-Probenpuffer (LC2673) und Novex nativen Tris-Glycin-Laufpuffer (LC2672).
Für den Transfer von Proteinen auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des NuPAGE Transferpuffers (NP00061) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem XCell II Blot-Modul (EI9051) oder dem Mini Blot-Modul (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
Specifications
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle | |
Mini | |
Denaturierend, nativ | |
Denaturierend, nativ | |
NuPAGE™ | |
Nasseis | |
8 cm |
7 % | |
Tris-Acetat | |
36 bis 500 kDa | |
Molekulargewicht | |
10 Gele/Karton | |
Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
8 cm |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 8 Monate
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.