Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 4 bis 12 %, Bis-Tris, 1,0–1,5 mm, Mini-Protein-Gele
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris-Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die eine Trennung von Proteinen in einer großen Bandbreite von Molekülmassen mit hoher Auflösung und Probenintegrität bieten.
74.75 CHF - 349.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Cell |
---|---|
Gelanteil (%) | 4 bis 12% |
Gelgröße | Mini |
Geltyp | Bis-Tris |
Trennbereich | 3,5 bis 260 kDa |
Produktcode | Marke | Wells | Gel Thickness | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wells | Gel Thickness | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10472322
|
Invitrogen™
NP0321BOX |
10-Well | 1,0 mm | 10 Gele/Karton |
335.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12313623
|
Invitrogen™
NP0321PK2 |
10-Well | 1,0 mm | 2 Gele/Karton |
74.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10247002
|
Invitrogen™
NP0322BOX |
12-Well | 1,0 mm | 10 Gele/Karton |
335.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12323623
|
Invitrogen™
NP0322PK2 |
12-Well | 1,0 mm | 2 Gele/Karton |
75.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10338442
|
Invitrogen™
NP0323BOX |
15-Well | 1,0 mm | 10 Gele/Karton |
335.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12333623
|
Invitrogen™
NP0323PK2 |
15-Well | 1,0 mm | 2 Gele/Karton |
75.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12080156
|
Invitrogen™
NP0324BOX |
1-Well | 1,0 mm | 10 Gele/Karton |
338.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12090156
|
Invitrogen™
NP0326BOX |
2D-Well | 1,0 mm | 10 Gele/Karton |
338.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12000166
|
Invitrogen™
NP0327BOX |
9-Well | 1,0 mm | 10 Gele/Karton |
338.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10780345
|
Invitrogen™
NP0329BOX |
17-Well | 1,0 mm | 10 Gele/Karton |
338.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12827582
|
Invitrogen™
NP0329PK2 |
17-Well | 1,0 mm | 2 Gele/Karton |
75.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12010166
|
Invitrogen™
NP0330BOX |
IPG-Well | 1,0 mm | 10 Gele/Karton |
338.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12020166
|
Invitrogen™
NP0335BOX |
10-Well | 1,5 mm | 10 Gele/Karton |
349.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12343623
|
Invitrogen™
NP0335PK2 |
10-Well | 1,5 mm | 2 Gele/Karton |
78.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12030166
|
Invitrogen™
NP0336BOX |
15-Well | 1,5 mm | 10 Gele/Karton |
349.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12353623
|
Invitrogen™
NP0336PK2 |
15-Well | 1,5 mm | 2 Gele/Karton |
77.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris-Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die eine Trennung von Proteinen in einer großen Bandbreite von Molekülmassen mit hoher Auflösung und Probenintegrität bieten. Diese Fertiggele sind ideal für Anwendungen, bei denen die Proteinintegrität entscheidend ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tris-Glycin-Gelen bieten NuPAGE Bis-Tris-Gele eine Umgebung mit neutralem pH-Wert, was Proteinmodifikationen minimiert. Verwenden Sie NuPAGE Bis-Tris-Gele für Proteinvorbereitungen bei Sequenzierungen, zur Massenspektrometrie und für alle anderen Methoden, bei denen Proteinintegrität wichtig ist.
Merkmale der NuPAGE Bis-Tris-Gele:
• Bessere Proteinintegrität: für eine optimale Probenvorbereitung hält die Proteine intakt
• Große Bandbreite an Molekulargewichtstrennung: mit dem richtigen Gel und Laufpuffer kann eine optimale Proteintrennung erzielt werden
• Kürzere Laufzeiten: Proteintrennungen in nur 35 Minuten
• Längere Haltbarkeit: NuPAGE Bis-Tris Gele können bei Raumtemperatur mindestens 12 Monate gelagert werden
Wählen Sie das richtige NuPAGE Bis-Tris-Gel für Ihre Proteintrennung
Optimale Trennung Ihrer Proteine durch Auswahl der richtigen Kombination aus Gel und Laufpuffer. NuPAGE Bis-Tris Proteingele sind in vier Polyacrylamid-Konzentrationen erhältlich: 8 %, 10 %, 12 % und ein 4 bis 12 % Gradient. Gele sind in zwei Größen erhältlich: Mini (8 cm x 8 cm) oder Midi (8,7 cm x 13,3 cm) und entweder 1,0 mm (Mini- und Midi-Gele) oder 1,5 mm (nur Mini-Gel-Format) in Dicke. NuPAGE Bis-Tris-Gele sind auch in verschiedenen Well-Formaten erhältlich.
NuPAGE Bis-Tris-Gele sind für denaturierende Gelelektrophoreseanwendungen formuliert. Für eine optimale Probenvorbereitung verwenden Sie NuPAGE LDS-Probenpuffer (NP0007) und NuPAGE-Probenreduktionsmittel (NP0004). Verwenden Sie NuPAGE Antioxidans (NP0005) im Laufpuffer, um den reduzierten Proteinzustand während des Laufs aufrechtzuerhalten und eine maximale Bandenschärfe zu ermöglichen. Die Gele lassen sich mit dem NuPAGE MES SDS-Laufpuffer (NP0002) zur besseren Auflösung kleiner Proteine oder mit dem NuPAGE MOPS SDS-Laufpuffer (NP000102) zur Auflösung mittlerer bis großer Proteine ausführen.
Für den Transfer von Proteinen auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des NuPAGE Transferpuffers (NP00061) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem Mini Blot-Modul (B1000) oder XCell II Blot-Modul (EI9051). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Cell | |
Mini | |
3,5 bis 260 kDa | |
Molekulargewicht | |
Bei 4–25 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
8 cm |
4 bis 12% | |
Bis-Tris | |
Denaturierung | |
Raumtemperatur | |
8 cm |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate