Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 3 bis 8 %, Tris-Acetat, 1,0 mm, Midi-Protein-Gel
Invitrogen NuPAGE Tris-Acetat-Protein-Gele bieten eine hervorragende Trennung von Proteinen mit hoher Molekülmasse. Es sind leistungsstarke Polyacrylamid-Gele, die die Denaturierung oder die nativen Bedingungen des traditionellen Laemmli-Systems simulieren.
429.00 CHF - 472.00 CHF
Spezifikation
Gelanteil (%) 3 bis 8%
Gelgröße Midi
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Tris-Acetat
Empfohlene Anwendungen Denaturierend, nativ
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
10595013
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
WG1601BOX
12 +2 Well
429.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10154702
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
WG1601A
12 + 2-Well, mit Adaptern
472.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10184482
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
WG1602BOX
20-Well
429.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10154912
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
WG1602A
20-Well, mit Adaptern
472.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10277252
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
WG1603BOX
26-Well
429.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10729243
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
WG1603A
26 Wells, mit Adaptern
472.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen NuPAGE Tris-Acetat-Protein-Gele bieten eine hervorragende Trennung von Proteinen mit hoher Molekülmasse. Es sind leistungsstarke Polyacrylamid-Gele, die die Denaturierung oder die nativen Bedingungen des traditionellen Laemmli-Systems simulieren. Die einzigartige Pufferformulierung sorgt während der Elektrophorese für einen niedrigen pH-Wert, was im Vergleich zu herkömmlichen Tris-Glycin SDS-PAGE-Gelen zu einer besseren Auflösung von Proteinen mit höherer Molekülmasse führt.
Merkmale der NuPAGE Bis-Acetat-Gele:
Hohe Auflösung: Die Gele bieten eine optimale Trennung von Proteinen mit hoher Molekülmasse
Optimalere Proteinintegrität: Der Probenvorbereitungsprozess wurde optimiert, um Proteine zu konservieren
Längere Haltbarkeit: Die Gele können mindestens acht Monate lang gelagert werden
Auswahl des richtigen NuPAGE Tris-Acetat-Gels für Ihre Proteintrennung
Erzielen Sie die optimale Trennung Ihrer Proteine mit hoher Molekülmasse durch Auswahl der richtigen Kombination aus Gel und Laufpuffer. NuPAGE Tris-Acetat Proteingele werden in einer Polyacrylamid-Konzentration von 7 % und einem Gradienten von 3 – 8 % geliefert. Gele sind in zwei Größen erhältlich: Mini (8 cm x 8 cm) oder Midi (8,7 cm x 13,3 cm) und entweder 1,0 mm (Mini- und Midi-Gele) oder 1,5 mm (nur Mini-Gel-Format) in Dicke. NuPAGE Tris-Acetat-Gele gibt es zudem in verschiedenen Well-Formaten. Mini-Gele können mit unserer XCell SureLock Mini-Cell (EI0001) oder mit dem Mini-Gel-Tank (A25977) ausgeführt werden. Midi-Gele können mit unserer XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100) oder bequem mit der Bio-Rad Criterion™ Zelle mit unseren Adaptern (WA0999) ausgeführt werden.
Verarbeiten Sie Ihre Proteine in nativer oder denaturierter Form
NuPAGE Tris-Acetat-Proteingele enthalten kein SDS und können zur Trennung von Proteinen in nativer oder denaturierter Form verwendet werden. Für denaturierte Proteine empfehlen wir NuPAGE LDS-Probenpuffer (NP0007) und NuPAGE Tris-Acetat-SDS-Laufpuffer (LA0041). Für native Proteine empfehlen wir Novex nativen Tris-Glycin-Probenpuffer (LC2673) und Novex nativen Tris-Glycin-Laufpuffer (LC26720).
Für den Transfer von Proteinen auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des NuPAGE Transferpuffers (NP00061) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem XCell II Blot-Modul (EI9051) oder dem Mini Blot-Modul (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB210010) durchgeführt werden.
Spezifikation
Spezifikation
3 bis 8%
1,0 mm
Denaturierend, nativ
Denaturierend, nativ
NuPAGE™
Nasseis
13 cm
Midi
Tris-Acetat
36 bis 500 kDa
Molekulargewicht
10 Gele/Karton
Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
8 cm
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 8 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ 3 bis 8 %, Tris-Acetat, 1,0 mm, Midi-Protein-Gel