Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele
NuPAGE™ Novex™ 12 % Bis-Tris-Gele sind Polyacrylamid-Fertiggele zur optimalen Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine unter Denaturierungsbedingungen.
Marke:  Invitrogen™ NP0344BOX
202.52 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
169.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "27189" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12080166
  • 342.00 CHF / 10 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Katalognummern für Gele beziehen sich auf eine einzelne Packung. Jede Packung enthält 10 Gele.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle
Mini
Bis-Tris
700 µl
Denaturierung
Molekulargewicht
10 Gele/Karton
Bei 4–25 °C lagern. Nicht einfrieren.
8 cm
12 %
1,0 mm
Denaturierung
3,5 bis 260 kDa
1-Well
NuPAGE™
Raumtemperatur
8 cm
Dokumentation
Manuals
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer18102470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2018 Catalog NumberNP0341BOX_LITL18 PROMO,NP0346BOX,NP0342BOX,NP0341BOX,NP0343BOX,NP0344BOX,NP0343BOX_LITL18 PROMO,NP0342BOX_LITL18 PROMO
Chargennummer12111070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberNP0344BOX
Chargennummer12120491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberNP0344BOX
Chargennummer13071372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberNP0344BOX
Chargennummer14041570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog NumberNP0344BOX
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele > 1-Well, 10 Gele/Karton