Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte, Sphera-Oberfläche mit geringer Anhaftung, Packung mit 1 Stück
BIOPHARMA
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke:  Thermo Scientific™ 174927
188.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15237905
  • 282.00 CHF / 8 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Machen Sie Ihre wertvollste Arbeit auch zu Ihrer besten Arbeit. Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Mikrotiterplatten verfügen über eine hervorragende Zellkulturoberfläche mit nachgewiesener Leistung für Fortschritte in der Stammzell- und Zellkulturforschung. In 96-Well-Formaten mit Rund- oder Flachboden.
Wichtige Vorteile der Nunclon Sphera Kulturoberfläche:
Optimiert die Sphäroidzellenbildung
  • Zellwachstum in Suspensionen praktisch ohne Zelladhäsion
  • Unterstützt viele unterschiedliche Zelltypen und ihre Fähigkeit zur Erzeugung von Sphäroiden
  • Ermöglicht gleichmäßiges, reproduzierbares Zellwachstum
Züchten von 3D-Krebskulturen
  • Minimiert Schwankungen und unterstützt die einheitliche Bildung von Krebssphäroiden, welche die 3D-Strukturen des Tumorwachstums nachbilden und so ein besseres Modell für die Untersuchung der Progression von Tumorzellen sowie eine effiziente Wirkung von Krebsmedikamenten in vitro liefern.
Fördert die Bildung von Embryoidkörpern (EB)
  • Zeigt eine überlegene Qualität bei der Bildung von Embryoidkörpern aus pluripotenten Stammzellen mit minimaler spontaner Differenzierung
  • Die resultierenden Zellen sind in der Lage, in Zellen aller drei Keimblätter zu differenzieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nunclon Sphera 96F-Well-Platte, 8 St./Karton
400 μl
Case of 8
8
Nunclon Sphera-behandelt
96
8 x 12
1/Packung; 8/Karton
Polystyrol
Mikrotiterplatte
1
Klar
Steril
Keine tierischen Bestandteile; nicht-pyrogen, Endotoxin < 0,5 EU/ml; biologische Reaktivitätsklasse VI USP; SAL 10-6; ANSI/SBS 1-2004
Nunc™
Flach
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer322402 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/04/2025 Catalog Number174927
Chargennummer322404 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/02/2025 Catalog Number174927
Chargennummer322401 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/02/2025 Catalog Number174927
Chargennummer322301 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2024 Catalog Number174927
Chargennummer322403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number174927
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte, Sphera-Oberfläche mit geringer Anhaftung, Packung mit 1 Stück > Mikrotiterplatte 96F-Well-Platte, flacher Boden, Well-Volumen 400 μl
Haltbarkeit
  • 4 Jahre