Learn More
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ 96-Well, Nunclon Sphera-behandelte Mikrotiterplatte mit U-förmigem Boden
Beschreibung
Machen Sie Ihre wertvollste Arbeit auch zu Ihrer besten Arbeit. Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Mikrotiterplatten verfügen über eine hervorragende Zellkulturoberfläche mit nachgewiesener Leistung für Fortschritte in der Stammzell- und Zellkulturforschung. Erhältlich in Formaten mit einer oder mehreren Schalen.
Wichtige Vorteile der Nunclon Sphera Kulturoberfläche:
Optimiert die Sphäroidzellenbildung
- Zellwachstum in Suspensionen praktisch ohne Zelladhäsion
- Unterstützt viele unterschiedliche Zelltypen und ihre Fähigkeit zur Erzeugung von Sphäroiden
- Ermöglicht gleichmäßiges, reproduzierbares Zellwachstum
Züchten von 3D-Krebskulturen
- Minimiert Schwankungen und unterstützt die einheitliche Bildung von Krebssphäroiden, welche die 3D-Strukturen des Tumorwachstums nachbilden und so ein besseres Modell für die Untersuchung der Progression von Tumorzellen sowie eine effiziente Wirkung von Krebsmedikamenten in vitro liefern.
Fördert die Bildung von Embryoidkörpern (EB)
- Zeigt eine überlegene Qualität bei der Bildung von Embryoidkörpern aus pluripotenten Stammzellen mit minimaler spontaner Differenzierung
- Die resultierenden Zellen sind in der Lage, in Zellen aller drei Keimblätter zu differenzieren
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Nunclon Sphera 96U-Well-Platte, Großpackung, Karton mit 50 Stück |
Material | Polystyrol |
Volumen (metrisch) Well | 300 μl |
Typ | Mikrotiterplatte |
Menge | 50 |
Anzahl pro Packung | 5 Microplates |
Anzahl pro Karton | 50 Microplates |
Farbe | Klar |
Oberflächenbehandlung | Nunclon Sphera-behandelt |
Sterilität | Steril |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
Brochures
Posters
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
332501 | Konformitätsbescheinigung | 31/03/2025 | 174929 |
332408 | Konformitätsbescheinigung | 19/02/2025 | 174929 |
332406 | Konformitätsbescheinigung | 18/12/2024 | 174929 |
332404 | Konformitätsbescheinigung | 18/12/2024 | 174929 |
332407 | Analysenzertifikat | 15/01/2025 | 174929 |