Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Aufbewahrungsbox und Gestell
Bewahren Sie bis zu 100 Röhrchen von 0,5 bis 2,0 ml in der Thermo Scientific™ Nunc™ Aufbewahrungsbox oder 24 Fläschchen in einer 4 x 6-Anordnung im Nunc Lagergestell auf.
Marke: Thermo Scientific™ 264263
448.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Verwenden Sie die Fläschchen nicht für die Lagerung in der flüssigen Phase von Flüssigstickstoff. Durch eine solche Handhabung kann flüssiger Stickstoff im Röhrchen eingeschlossen werden, was zu Überdruck und einer möglichen Explosion oder Biogefährdung führen kann.
Beschreibung
Bewahren Sie bis zu 100 Röhrchen von 0,5 bis 2,0 ml in der Thermo Scientific™ Nunc™ Aufbewahrungsbox oder 24 Fläschchen in einer 4 x 6-Anordnung im Nunc Lagergestell auf. Die Gestaltung der Aufbewahrungsboxen gibt freien Blick auf den Inhalt. Nunc Laborartikel werden aus hochreinen Harzen auf unseren hochmodernen Anlagen geformt und gefertigt. Laborartikel aus Kunststoff sind eine sicherere Alternative zu Glas ohne Einbußen bei der Genauigkeit.
Aufbewahrungsbox für Fläschchen
- Weißes Polycarbonat mit transparentem Deckel gibt den Blick auf den Inhalt frei
- Anordnung 10 x 10
- L x B x H: 144 x 144 x 62 mm (5,7 x 5,7 x 2,4 in.)
Aufbewahrungsgestell für Fläschchen
- Blaues Polyketon mit transparentem Deckel
- Anordnung 4 x 6
- L x B x H: 146 x 92 x 55 mm (5,7 x 3,62 x 2,17 in.)
Spezifikation
Fläschchen-Aufbewahrungsbox | |
Polycarbonat | |
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen | |
6/Packung, 12/Karton | |
5,7 x 5,7 x 2,44 in. (144 x 144 x 62 mm) | |
144 mm | |
144 mm | |
62 mm |
Weiß/transparenter Deckel | |
Quadratisch | |
100 Fläschchen | |
10 x 10 | |
5,7 in. | |
5,7 in. | |
2,44 in. | |
4,4 kg |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7392404010 | Konformitätsbescheinigung | 21/09/2022 | 264263 |
7321213010 | Konformitätsbescheinigung | 07/03/2020 | 264263 |
7153851100 | Konformitätsbescheinigung | 19/07/2017 | 264263 |
7131717100 | Analysenzertifikat | 16/04/2017 | 264263 |
7153851100 | Analysenzertifikat | 16/04/2017 | 264263 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR; Polymerase Chain Reaction) unterliegt US-Patenten, deren Eigentümer Hoffmann-La Roche Ltd. ist.