Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologische Pipetten
Umfassendes Sortiment hochwertiger serologischer Pipetten zur Unterstützung jeder Phase der Zellkulturforschung
Marke: Thermo Scientific™ 170357N
71.22 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Strenge Qualitätsanforderungen und praktische Funktionen machen Thermo Scientific™ serologische Nunc™ Pipetten zu einer hervorragenden Wahl für die tägliche Laborarbeit. Leicht ablesbare, klare bidirektionale Messlinien erleichtern das Ablesen von Flüssigkeitsvolumina und Dosiermengen. Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Größen und Verpackungsoptionen.
Produktspezifische Informationen:
- Große Auswahl an Volumina und Verpackungsoptionen
- Farbcodierte Pipetten und Verpackungen für eine bequeme Volumenauswahl
- Einzeln verpackte Pipetten in Papier/Kunststoff- oder Kunststoffpackung für hohe Sterilität
- Weniger Verpackungsabfälle mit Großpackungsoptionen
Zertifizierte Kalibrierung der Genauigkeit und präzise Graduierungen
- Gewährleistet die Genauigkeit beim Dispensieren von +/-2 % für 1 ml und 2 ml und +/-1 % für 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml bei vollem Volumen
Klare, dicke, bidirektionale Abstufungen
- Kontrastreiche Graduierungen für leicht ablesbare Volumina
- Die umgekehrte Graduierung hilft bei der Bestimmung des Dispensierungsvolumens
Negative Graduierungen
- Erhöht die Pipettierkapazität und passt zusätzliche Volumina an
Filterstopfen
- Verhindern die Kontamination des Pipettiergeräts durch Aerosol oder Flüssigkeit bei gleichzeitiger Verringerung von Kontaminationsrisiken zwischen Proben
Technische Daten:
- Material: Hochgradig durchsichtiges, 100 % reines Polystyrol gewährleistet maximale Klarheit
- Frei von Kontaminanten: Frei von RNase/DNase, frei von humaner DNA, nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch
- Sterilität: Elektronenbestrahlung bis 10-6 SAL-Wert
- Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum
Produkttests
- Qualitätszertifikat
Spezifikation
±1% at full volume | |
Not Autoclavable | |
Serologische Pipette, 5 Jahre Haltbarkeit | |
Steril | |
Yes | |
Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffaufreißpackung, mit Stopfen | |
25 ml | |
Serological Pipet | |
Red |
Yes | |
Frei von RNase und DNase, frei von humaner DNA, nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch | |
Polystyrol | |
Cell Culture | |
50/Packung; 200/Karton | |
Clear | |
276 mm | |
Single-use |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24