Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrene Roller Bottles
Beschreibung
Züchten Sie Zellen mit hoher Reproduzierbarkeit durch den Einsatz von hochzuverlässigen Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrol-Rollerflaschen. Entwickelt für Anwendungen wie die industrielle Herstellung von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern und Biotherapeutika. Nunc PS Rollerflaschen sind durch Gammabestrahlung sterilisiert und erfüllen den Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) 10-6
Merkmale:
- Einteilige Ausführung eliminiert das Auslaufrisiko durch Schweißnähte.
- Flache und tiefe Griffmulden ermöglichen eine ausgezeichnete manuelle und automatische Handhabung.
- Firmeneigener Fertigungsprozess gewährleistet größere Stoßfestigkeit
- Vertikale erweiterte Oberflächen erleichtern die Entleerung und reduzieren den Produktrückhalt
Empfohlen für:
- Zellkulturerweiterung
- Impfstoffproduktion
- Antikörperproduktion
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenoberfläche | Vergrößert |
Material | Polystyrol |
Anzahl pro Karton | 20 |
Anzahl pro Packung | 20 |
Verpackung | 20/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel |
Zellwachstumsbereich | 1450 cm² |
Closure Included | Ja |
Produkttyp | Rollerflasche |
Verschlusstyp | Einfaches Anbringen/Abnehmen, nicht belüftete Kappe |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.