Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Zellkultureinsätze in Multi-Well-Platten
Kultivieren Sie die meisten Zelltypen ohne Matrixbeschichtung mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Membraneinsätzen in Multischalen.
Marke:  Thermo Scientific™ 140663
207.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10276803
  • 285.00 CHF / 24 Stück
Zellbiologie Promotion
Aktionscode 24071 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Kultivieren Sie die meisten Zelltypen ohne Matrixbeschichtung mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Membraneinsätzen in Multischalen.
Eigenschaften:
  • Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-behandelt und auf Zelladhäsion getestet
  • Kleine Flügel bieten besseren Halt für einfachere Handhabung
  • Nicht toxisch und nicht pyrogen
Bestellinformationen:
Verpackt in wiederverschließbaren Beuteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonat-Zellkultureinsätze mit einer Porengröße von 3 Mikrometer in 6-Well-Mikrotiterplatte
4,1cm2
1.75mL
3 μm
Multischale 6
24
Klar
Steril
6
Polycarbonat (Membran)
< 1,7 x 10^6
Kultureinsatz
6
6-Well-Platte
Cell ID
6
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Zellkultureinsätze in Multi-Well-Platten > Zur Verwendung mit Multischalen 6; Porengröße 3 μm; < 1,7 x 106 Poren/cm2; 4,1 cm2; 1,75 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.