Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™
Bessere Zelladhäsion an der Kulturoberfläche mit der extrazellulären Matrixbeschichtung der Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlasks™ mit Poly-D-Lysin- oder Collagen I-Beschichtung.
Marke:  Thermo Scientific™ 132706
763.37 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10150463
  • 1145.00 CHF / 60 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Bessere Zelladhäsion an der Kulturoberfläche mit der extrazellulären Matrixbeschichtung auf Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysin- oder Collagen-I-beschichteten EasYFlasks™ sind hervorragend geeignet für die Kultur von anspruchsvollen Zellen, die sich nicht an standardmäßig zellkulturbehandelte Oberflächen binden.
Eigenschaften
  • Weite Öffnung und schräger Hals ermöglichen einfachen und vollständigen Zugang zur Kulturfläche.
  • Ergonomischer Verschluss, kann mit 1/3-Drehung geöffnet oder geschlossen werden
  • Hervorragend geeignet für die Kultur von anspruchsvollen Zellen, die sich nicht an standard-zellkulturbehandelte Oberflächen binden.
  • Steril und pyrogenfrei
Filterverschlusskappen:
  • Vent/Close- oder Filterverschlusskappen sind erhältlich.
  • Die Filterkappen sind mit einem hydrophoben Filter ausgestattet, um gleichmäßigen Gasaustausch zu gewährleisten.
  • Die Y-Markierung ermöglicht die visuelle Überprüfung der Verschlusskappenstellung auch bei Stapelung im Inkubator.
Bestellinformationen:
Extra-Verschlüsse in jedem Karton
Im Lieferumfang enthalten:
Filterverschlusskappen
Empfohlen für:
Zellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nunc EasYFlask 25cm2
Abgewinkelt
10
Weit
Flach
25 cm²
Polystyrol
60
Kollagen I, Rattenschwanz
Aseptisch hergestellt
Filter
7 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Tage
    6
    Stunden
    9
    Minuten
    43
    Sekunden
    22
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-07-04
    Tage
    20
    Stunden
    9
    Minuten
    43
    Sekunden
    22
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™ > EasYFlask 25 cm2, mit Collagen I beschichtet, Filterkappe, 7 ml Arbeitsvolumen, 60 Stck./Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.