Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ PETG-Rollflaschen
156.69 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Zellwachstumsbereich:
1050 cm2
1700 cm2
1800 cm2
2100 cm2
2100 cm²
4200 cm2
Flaschenoberfläche:
Glatt
Vergrößert
Verpackung:
20/Karton
22/Karton
5/Beutel, 20/Karton
5/Manschette, 20/Packung
Beschreibung
Steigern Sie mit den Thermo Scientific™ Nunc™ PETG-Rollflaschen die Zellexpansion und Ausbeute und machen Sie so den Kauf zusätzlicher Produktionsausrüstung oder eine Erhöhung des Arbeitsaufwands überflüssig. Das praktisch unzerstörbare PETG bietet zusätzliche Sicherheit für wertvolle Inhalte während ihrer Verarbeitung im Labor und in industriellen Anwendungen, einschließlich Impfstoffen, Zellkulturexpansion und der Produktion anderer Biopharmaka.
Hauptmerkmale:
- Aus widerstandsfähigem PETG
- Die Flaschen können auf -40 °C heruntergekühlt werden — und unterstützen Zellablösemethoden durch Einfrieren/Auftauen, wodurch die Abhängigkeit von Trypsin vermindert wird
- Bietet Lösungen für alle Größenordnungen dank der vielfältigen Oberflächengrößen von 1.050 cm2 bis 4.200 cm2
- Reduziert die Belastung des Handgelenks und steigert die Produktivität mit dem ergonomischen Schnellverschluss
- Kann durch Chargennummer auf jeder Flasche zurückverfolgt werden
- Zellkulturerweiterung
- Impfstoffproduktion
- Antikörperproduktion
Spezifikation
Flaschenoberfläche | Glatt |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | 1060-20 |
Material | PETG |
Anzahl pro Karton | 20 |
Anzahl pro Packung | 20 |
Verpackung | 20/Karton |
Zellwachstumsbereich | 1050 cm2 |
Closure Included | Ja |
Graduated | Ja |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.