Learn More
Thermo Scientific™ Unbehandelte Nunc™ Kolben
Minimieren Sie mit diesen hochwertigen unbehandelten Thermo Scientific™ Nunc™ Kolben aus optisch klarem Polystyrol für Zellsuspensionskulturen das Risiko einer Kontamination.
Marke: Thermo Scientific™ 156800
198.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Profitieren Sie von den anwenderfreundlichen Designs dieser hochwertigen, unbehandelten Thermo Scientific™ Nunc™ Kolben aus optisch klarem Polystyrol für Suspensionskulturen.
Eigenschaften:
- Weiße Verschlusskappen zur einfachen Identifizierung
- Das ergonomische Design von Thermo Scientific™ EasyFlask™ ermöglicht eine einfache Handhabung und Pipettierung
- Thermo Scientific™ TripleFlask™ mit drei parallelen Ebenen hat die gleichen Außenabmessungen wie eine standardmäßige 175 cm2-Flasche
- Die Filterkappe ermöglicht eine konstante Belüftung und minimiert das Risiko einer Kontamination.
- Steril und nicht-pyrogenisch
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Weiß | |
Polystyrol | |
100 | |
Steril | |
Filter | |
Unbehandelt |
Nunc Unbehandelte T75 EasyFlask, Filterkappe | |
Abgewinkelt | |
5 | |
Flach | |
75 cm2 | |
30 ml |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-05-27
Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.