Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well-Platte mit schwarzem/transparentem Boden, Poly-D-Lysin-beschichtete Oberfläche, Packung mit 5
Farbe:Schwarz, transparenter Boden; Deckel:Mit Deckel; Typ: Transparente Polymerbasis
Marke: Thermo Scientific™ 152037
832.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
886.73 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well-Platten mit transparentem Boden und Polymerbasis haben Kammerstrukturen aus weißem oder schwarzem Polystyrol und Polystyrolfolie am Plattenboden. Die Platten wurden für Fluoreszenz- und Lumineszenzanwendungen in Zellkulturen sowie mikroskopische Anwendungen optimiert.
Kammerstrukturen aus weißem oder schwarzem Polystyrol mit Plattenböden aus Polymer oder Deckglas verbinden die optische Transparenz von reinem, kristallinem Polystyrol mit einer optimalen Oberfläche für ein breites HTS-Anwendungsspektrum.
- Bei Einsatz von schwarzen oder weißen Nunc Mikrotiterplatten sind Hintergrund, Eigenfluoreszenz und Cross-Talk verbessert.
- Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
- Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen.
- Erhältlich in schwarz für Fluoreszenz-Assays oder in weiß für Lumineszenz- und Fluoreszenz-Assays; beide mit transparentem Boden.
- Polymerboden
- Arbeitsvolumen 50 bis 200 μl/Well
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Bestellinformationen:
Kat.-Nr. 152040, 152036, 152028 und 152037 werden in Reinraumumgebung hergestellt.
Spezifikation
Polystyrol | |
50 bis 200 μl | |
Case of 20 | |
20 | |
Poly-D-Lysin | |
96 | |
8 x 12 | |
5 Stück/Packung; 20 Packungen/Karton | |
Flach |
400 μl | |
Boden aus optischem Polymer | |
5 | |
Schwarz | |
Aseptisch hergestellt | |
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Nunc™ | |
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
Aktionen
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.