Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte mit schwarzem/transparentem Boden, Collagen I-beschichtete Oberfläche, Packung mit 5
Farbe:Schwarz, transparenter Boden; Deckel:Mit Deckel; Typ: Transparente Polymerbasis
Marke: Thermo Scientific™ 152036
1251.86 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1276.73 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well-Platten mit transparentem Boden und Polymerbasis haben Kammerstrukturen aus weißem oder schwarzem Polystyrol und Polystyrolfolie am Plattenboden. Die Platten wurden für Fluoreszenz- und Lumineszenzanwendungen in Zellkulturen sowie mikroskopische Anwendungen optimiert.
Kammerstrukturen aus weißem oder schwarzem Polystyrol mit Plattenböden aus Polymer oder Deckglas verbinden die optische Transparenz von reinem, kristallinem Polystyrol mit einer optimalen Oberfläche für ein breites HTS-Anwendungsspektrum.
- Bei Einsatz von schwarzen oder weißen Nunc Mikrotiterplatten sind Hintergrund, Eigenfluoreszenz und Cross-Talk verbessert.
- Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
- Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen.
- Erhältlich in schwarz für Fluoreszenz-Assays oder in weiß für Lumineszenz- und Fluoreszenz-Assays; beide mit transparentem Boden.
- Polymerboden
- Arbeitsvolumen 50 bis 200 μl/Well
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Bestellinformationen:
Kat.-Nr. 152040, 152036, 152028 und 152037 werden in Reinraumumgebung hergestellt.
Spezifikation
Polystyrol | |
50 bis 200 μl | |
Case of 20 | |
20 | |
Kollagentyp I | |
96 | |
8 x 12 | |
5 Stück/Packung; 20 Packungen/Karton | |
Flach |
400 μl | |
Boden aus optischem Polymer | |
5 | |
Weiß | |
Aseptisch hergestellt | |
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Nunc™ | |
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.