Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte, Weiß/Transparenter Boden, TC-Oberfläche
Farbe:Weiß, transparenter Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel; Typ: Transparente Polymerbasis
Marke: Thermo Scientific™ 165306
507.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24330" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well-Platten mit transparentem Boden und Polymerbasis haben Kammerstrukturen aus weißem oder schwarzem Polystyrol und Polystyrolfolie am Plattenboden. Die Platten wurden für Fluoreszenz- und Lumineszenzanwendungen in Zellkulturen sowie mikroskopische Anwendungen optimiert.
Kammerstrukturen aus weißem oder schwarzem Polystyrol mit Plattenböden aus Polymer oder Deckglas verbinden die optische Klarheit von reinem, kristallinem Polystyrol mit der optimalen Oberfläche für ein breites HTS-Anwendungsspektrum.
- Bei Einsatz von schwarzen oder weißen Nunc Mikrotiterplatten sind Hintergrund, Eigenfluoreszenz und Cross-Talk verbessert.
- Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
- Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
- Erhältlich in schwarz für Fluoreszenztests oder in weiß für Lumineszenz- und Fluoreszenztests; beide mit transparentem Boden
- Polymer-Trägerplatte
- Arbeitsvolumen 50 bis 200 μl/Well
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Bestellinformationen:
Bestellnr. 152040, 152036, 152028 und 152037 werden in Reinraumumgebung hergestellt.
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
Mit Deckel | |
10 Packungen, 30 Kartons | |
Weiß | |
Hoher Steg | |
400 μl | |
50 bis 200 μl | |
Zellkultur | |
30 | |
Case of 30 |
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Transparente Polymerbasis | |
Polystyrol | |
96 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
10 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424649 | Verarbeitungszertifikat | 30/05/2025 | 165306 |
1425854 | Verarbeitungszertifikat | 11/04/2025 | 165306 |
1424617 | Verarbeitungszertifikat | 07/04/2025 | 165306 |
1424648 | Verarbeitungszertifikat | 04/04/2025 | 165306 |
1424615 | Verarbeitungszertifikat | 04/04/2025 | 165306 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-12-31
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.